Få mere at vide
Thermo Scientific™ Termo-Flask™ beholdere til flydende nitrogen
Artikelnummer. 11878003 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,9 l
2 l
4,5 l
Inkluderer:
Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg
Uden låg og håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11878003 4,5 l Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg Hver
11880933 1 l Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg Hver
11868003 2 l Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg Hver
13488119 1 l Uden låg og håndtag Hver
13478129 1,9 l - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11878003 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6127.84 DKK
    5686.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 441.19 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Maksimer kølevæsketilbageholdelsen med disse beholdere til flydende nitrogen, som indeholder indre beholdere lavet af borosilikat.
Maksimer kølevæsketilbageholdelsen med de lette Thermo Scientific™ Termo-Flask™ beholdere til flydende nitrogen, som indeholder indre beholdere af borosilikat og er perfekte til daglig brug ved kryogen opbevaring.
Rustfrit stål:
  • Holdbart, korrosionsbestandigt ydre i rustfrit stål
  • Bærehåndtag og ventileret sikkert låg (delnummer 2122, 2123, 2124)
Lav, bred åbning:
  • Ideel til brug som kuldefælde
  • Praktisk fadformet design, som er perfekt til bordbrug med knust is og tøris/alkohol
  • Kappe i rustfrit stål og polstret base til problemfri brug i årevis
  • Uden låg og håndtag (delnummer 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LN2-beholder til bordet
Kapacitet (metrisk) 4,5 l
Udvendig finish Rustfrit stål
Stil Til bordet
Inkluderer Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg
Højde (metrisk) Udvendig 345 mm
Diameter (metrisk) 182 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 150 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.5 kg