Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd 7 L LC Strip rækkevidde
Artikelnummer. p-8000486
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til -60 °C
0 °C til 30 °C
60 °C til 90 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11780959
Brand: Thermographic Measurements Ltd L07HTHERG4D01B1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reversibel temperaturindikator rapporterer den aktuelle temperatur
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 13485
    Urskivestørrelse (engelsk) 0,393 tommer.
    Opkaldsstørrelse (metrisk) 10 mm
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,5 tommer
    Højde (metrisk) 12.5 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 45 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- 7-trins flydende krystaltermometer 60 °C til 90 °C (140 °F til 194 F) °74003D
    Termometer Fyld Liquid Crystal Technology
    Vægt (metrisk) 9 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 1,77 tommer.
    Oversigt 7-trins flydende krystaltermometer 60 °C til 90 °C (140 F °til 194 °F)
    Maks. Temperatur (metrisk) 90 °C
    Min. Temperatur (metrisk) 60 °C
    Temperaturområde (engelsk) 140 °F til 194 °F
    Temperaturområde (metrisk) 60 °C til 90 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Køletermometer, Rumtermometer, Udstyrstemperatur
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C (140 °F, 149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F)
    Skala Dobbelt° C (° F)