Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd 7 L LC Strip rækkevidde
Artikelnummer. 11770959
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til -60 °C
0 °C til 30 °C
60 °C til 90 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
11770959 -30 °C til -60 °C Pakke med 10
11780959 60 °C til 90 °C Pakke med 10
11760959 0 °C til 30 °C Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11770959 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. L07HTHERG3D01B1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.10 DKK
    56.43 DKK / Pakke med 10
    Spare 9.67 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reversibel temperaturindikator rapporterer den aktuelle temperatur
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 13485
    Urskivestørrelse (engelsk) 0,393 tommer.
    Opkaldsstørrelse (metrisk) 10 mm
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,5 tommer
    Højde (metrisk) 12.5 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 45 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- 7-trins flydende krystaltermometer 30 °C til 60 °C (86 °F til 140 F) °74003C
    Termometer Fyld Liquid Crystal Technology
    Vægt (metrisk) 9 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 1,77 tommer.
    Oversigt 7-trins flydende krystaltermometer 30 °C til 60 °C (86 F °til 140 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 140 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 60 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 86 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 30 °C
    Temperaturområde (engelsk) 86 °F til 140 °F
    Temperaturområde (metrisk) -30 °C til -60 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Køletermometer, Rumtermometer, Udstyrstemperatur
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C (86 °F, 95 °F, 104 °F, 113 °F, 122 °F, 131 °F, 140 °F)
    Vise 30/35/40/45/50/55/ 60 °C
    Skala Dobbelt° C (° F)