Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax 6 niveauer miniserie
Temperaturområde (metrisk):
132 °C til 160 °C
166 °C til 193 °C
199 °C til 232 °C
241 °C til 290 °C
44 °C til 62 °C
65 °C til 93 °C
99 °C til 127 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer |
| Højde (engelsk) | 0,47 tommer. |
| Højde (metrisk) | 12 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 32 mm |
| Materiale | Polyester film, Akryl klæbemiddel |
| Måletid | 2 til 5 sekunder |
| Model- | Thermax 6-trins temperaturindikator 132 °C til 160 °C (270 °F til 320° F) Område 5 |
| Vis mere |