Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax 6 niveauer miniserie
Artikelnummer. 11776358
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
132 °C til 160 °C
166 °C til 193 °C
199 °C til 232 °C
241 °C til 290 °C
44 °C til 62 °C
65 °C til 93 °C
99 °C til 127 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11776358 99 °C til 127 °C Pakke med 10
11766358 65 °C til 93 °C Pakke med 10
11786358 132 °C til 160 °C Pakke med 10
11796358 166 °C til 193 °C Pakke med 10
11756358 44 °C til 62 °C Pakke med 10
11706368 199 °C til 232 °C Pakke med 10
11716368 241 °C til 290 °C Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11776358 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. M06STHERG4C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.10 DKK
    56.43 DKK / Pakke med 10
    Spare 9.67 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,47 tommer.
    Højde (metrisk) 12 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 32 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 6-trins temperaturindikator 99 °C til 127 °C (210 °F til 261 F) °Område 4
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Produkttype Temperaturmåling Mini Strips
    Længde (engelsk) 1,26 tommer.
    Oversigt Thermax 6-trins temperaturindikator 99 °C til 127 °C (210 F °til 261 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 261 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 127 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 210 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 99 °C
    Temperaturområde (engelsk) 210 °F til 261 °F
    Temperaturområde (metrisk) 99 °C til 127 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1 °C (interval: 29 °C til 99 °C),± 1,5 °C (interval: 100 °C til 154 °C)
    Underafdeling 99 °C, 104 °C, 110 °C, 116 °C, 121 °C, 127 °C (210 °F, 219 °F, 230 °F, 241 °F, 250 °F, 261 °F)