Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Rækkevidde med 8 niveauer
Temperaturområde (metrisk):
116 °C til 154 °C
160 °C til 199 °C
204 °C til 260 °C
37 °C til 65 °C
71 °C til 110 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Description
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Højde (metrisk) | 51 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 18 mm |
| Materiale | Polyester med akryllim, Akryl klæbemiddel |
| Måletid | 2 til 5 sekunder |
| Model- | Thermax 8-trins temperaturindikator 116 °C til 154 °C (241 °F til 309 F) °Område C |
| Show More |