Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Rækkevidde med 8 niveauer
Artikelnummer. 11730889
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
116 °C til 154 °C
160 °C til 199 °C
204 °C til 260 °C
37 °C til 65 °C
71 °C til 110 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11730889 116 °C til 154 °C Pakke med 10
11720889 71 °C til 110 °C Pakke med 10
11710889 37 °C til 65 °C Pakke med 10
11740889 160 °C til 199 °C Pakke med 10
11750889 204 °C til 260 °C Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11730889 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. M08STHERGCD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.15 DKK
    61.69 DKK / Pakke med 10
    Spare 10.46 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 2 tommer
    Højde (metrisk) 51 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 18 mm
    Materiale Polyester med akryllim, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 8-trins temperaturindikator 116 °C til 154 °C (241 °F til 309 F) °Område C
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Bredde (engelsk) 0,7 tommer
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,7 tommer
    Oversigt Thermax 8-trins temperaturindikator 116 °C til 154 °C (241 F °til 309 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 309 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 154 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 241 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 116 °C
    Temperaturområde (engelsk) 241 °F til 309 °F
    Temperaturområde (metrisk) 116 °C til 154 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1,5 °C (interval: 100 °C til 154 °C),± 1 % +1 °C (interval: 160 °C til 290 °C)
    Underafdeling 116 °C, 121 °C, 127 °C, 132 °C, 138 °C, 143 °C, 149 °C, 154 °C (241 °F, 250 °F, 261 °F, 270° F, 280° F, 289 °F, 300 °F, 309 °F)
    Vise 116/121/127/132/138/143/149/154 °C
    Bredde (metrisk) 18 mm