Få mere at vide
Thermographic Measurements Thermax Indkapslet temperaturindikator
Artikelnummer. 17866088
Skift visning
Maks. Temperatur (engelsk):
109 °F
144 °F
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maks. Temperatur (engelsk)
17866088 144 °F
17856078 109 °F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17866088 Leverandør Thermographic Measurements Leverandørnr. M01ETHE062D01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.40 DKK
    81.60 DKK / Pakke med 50
    Spare 13.80 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Enkelt temperaturindikator viser, hvornår maksimal temperatur er opnået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
Tekniske data
Højde (metrisk) 13 mm
Fugtighedsområde 40 til 60 %
Længde (metrisk) 18 mm
Materiale Polyester film
Maks. Temperatur (engelsk) 144 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 62 °C
Min. Temperatur (engelsk) 36 °F
Min. Temperatur (metrisk) 2 °C
Temperaturområde (engelsk) 144 °F
Temperaturområde (metrisk) 62 °C
Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
Underafdeling Enkelt værdi
Bredde (metrisk) 18 mm
Skala °C og° F