Få mere at vide
Thermographic Measurements Thermax Indkapslet temperaturindikator
Beskrivelse
- Øjeblikkelig respons
- Permanent registrering af højeste temperatur opnået
- Olie-, vand- og dampbestandig
- Billig og nem at bruge
- Selvklæbende
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustri |
| Højde (metrisk) | 13 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 18 mm |
| Materiale | Polyester film |
| Oversigt | Thermax Indkapslet temperaturindikator 43 °C |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 109 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 43 °C |
| Vis mere |