Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indkapslede indikatorer
Artikelnummer. 11790949
Skift visning
Maks. Temperatur (metrisk):
132 °C
143 °C
193 °C
210 °C
249 °C
260 °C
280 °C
290 °C
37 °C
42 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maks. Temperatur (metrisk) unitSize
11790949 290 °C Pakke med 50
11780909 42 °C Pakke med 50
11760929 132 °C Pakke med 50
11780929 143 °C Pakke med 50
11770939 193 °C Pakke med 50
11700949 210 °C Pakke med 50
11750949 249 °C Pakke med 50
11770949 260 °C Pakke med 50
11780949 280 °C Pakke med 50
11760909 37 °C Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11790949 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. M01ETHE290D01P1
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,51 tommer
    Højde (metrisk) 13 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 12 mm
    Materiale Polyimid med modificeret akrylklæber, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Bredde (engelsk) 0,51 tommer
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,41 tommer.
    Oversigt Thermax Indkapslet temperaturindikator 290 °C (554 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 554 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 290 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 554 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 290 °C
    Temperaturområde (engelsk) 554 °F
    Temperaturområde (metrisk) 290 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling Enkelt temperatur
    Vise 290°°C; 554 °F
    Bredde (metrisk) 13 mm
    Skala Dobbelt° C (° F)
    Vis mere Vis mindre
    Skal opbevares i køleskab