Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indkapslede indikatorer
Maks. Temperatur (metrisk):
132 °C
143 °C
193 °C
210 °C
249 °C
260 °C
280 °C
290 °C
37 °C
42 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til elektronikindustrien, bilindustrien, rumfart, stål, metallurgi, plastindustrien, laboratorieforskning, instrumentering, medicinske tjenester, fødevareindustriens applikationer |
| Højde (engelsk) | 0,51 tommer |
| Højde (metrisk) | 13 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 12 mm |
| Materiale | Polyester med akryllim, Akryl klæbemiddel |
| Måletid | 2 til 5 sekunder |
| Termometer Fyld | Voks-smelte teknologi |
| Vis mere |
Skal opbevares i køleskab