Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indkapslede indikatorer
Artikelnummer. 11770949
Maks. Temperatur (metrisk):
132 °C
143 °C
193 °C
210 °C
249 °C
260 °C
280 °C
290 °C
37 °C
42 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11770949
Brand: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE260D01P1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,51 tommer
    Højde (metrisk) 13 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 12 mm
    Materiale Polyimid med modificeret akrylklæber, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Bredde (engelsk) 0,51 tommer
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,41 tommer.
    Oversigt Thermax Indkapslet temperaturindikator 260 °C (500 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 500 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 260 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 500 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 260 °C
    Temperaturområde (engelsk) 500 °F
    Temperaturområde (metrisk) 260 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling Enkelt temperatur
    Vise 260°°C; 500 °F
    Bredde (metrisk) 13 mm
    Skala Dobbelt° C (° F)
    Vis mere Vis mindre
    Skal opbevares i køleskab