Få mere at vide
Fisherbrand™ Thermax™ 8 Level Irreversible Temperature Strips
Artikelnummer. 11522513 Shop alle Fisherbrand produkter
Encompass_Preferred
Temperaturområde (metrisk):
204 °C til 260 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11522513
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Tekniske data
Maks. Temperatur (metrisk) 260°C
Min. Temperatur (metrisk) 204°C
Temperaturområde (metrisk) 204 °C til 260 °C
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.