Få mere at vide
Thermographic Measurements Thermax 6 niveau temperaturindikator
Artikelnummer. 17898748
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
29 °C til 42 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17898748 29 °C til 42 °C
1 options
Artikelnummer. 17898748 Leverandør Thermographic Measurements Leverandørnr. M06STHERG1C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.10 DKK
    56.43 DKK / Pakke med 10
    Spare 9.67 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Seks niveaus temperaturindikatorstrimler bruges til at kontrollere maksimal temperatur. Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO9001
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustri
Højde (metrisk) 12 mm
Fugtighedsområde 40 til 60 %
Længde (metrisk) 32 mm
Materiale Polyester film
Oversigt Thermax 6 Niveau Temperaturindikator Område 1
Maks. Temperatur (engelsk) 108 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 42 °C
Min. Temperatur (engelsk) 36 °F
Min. Temperatur (metrisk) 2 °C
Temperaturområde (engelsk) 84 °F til 108 °F
Temperaturområde (metrisk) 29 °C til 42 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, Pumper, Bremsesystemer, Vandpumper, Luftfartsudstyr, Militært udstyr
Nøjagtighed ±1°C
Underafdeling 29, 33, 34, 37, 40, 42 °C
Vise Visuel indikator
Bredde (metrisk) 32 mm
Skala °C og° F