Få mere at vide
Thermographic Measurements Thermax 4 niveau temperaturindikator
Artikelnummer. 17876078
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
104 °C til 121 °C
149 °C til 166 °C
171 °C til 188 °C
193 °C til 210 °C
216 °C til 241 °C
249 °C til 290 °C
37 °C til 54 °C
60 °C til 77 °C
82 °C til 99 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
17876078 60 °C til 77 °C Pakke med 10
17836088 37 °C til 54 °C -
17826088 82 °C til 99 °C -
17866078 104 °C til 121 °C -
17856088 149 °C til 166 °C -
17896078 171 °C til 188 °C -
17846088 193 °C til 210 °C -
17886078 216 °C til 241 °C -
17876088 249 °C til 290 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17876078 Leverandør Thermographic Measurements Leverandørnr. M04STHERGBD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75 DKK
    52.81 DKK / Pakke med 10
    Spare 8.94 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Fire niveautemperaturindikatorstrimler bruges til at kontrollere maks. temperatur. Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået.
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO9001
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustri
Højde (metrisk) 23 mm
Fugtighedsområde 40 til 60 %
Længde (metrisk) 45 mm
Materiale Polyester film
Oversigt Thermax 4 Niveau Temperaturindikator Område B
Maks. Temperatur (engelsk) 171 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 77 °C
Min. Temperatur (engelsk) 36 °F
Min. Temperatur (metrisk) 2 °C
Temperaturområde (engelsk) 140 °F til 171 °F
Temperaturområde (metrisk) 60 °C til 77 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, Pumper, Bremsesystemer, Vandpumper, Luftfartsudstyr, Militært udstyr
Nøjagtighed ±1°C
Underafdeling 60, 65, 71, 77 °C
Vise Visuel indikator
Bredde (metrisk) 45 mm
Skala °C og° F