Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 niveauer mikroområde
Artikelnummer. 11780899
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
116 °C til 132 °C
160 °C til 177 °C
182 °C til 199 °C
204 °C til 224 °C
49 °C til 65 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11780899 49 °C til 65 °C Pakke med 10
11710909 116 °C til 132 °C Pakke med 10
11730909 160 °C til 177 °C Pakke med 10
11740909 182 °C til 199 °C Pakke med 10
11750909 204 °C til 224 °C Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11780899 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. M04MTHERG2C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 DKK
    115.44 DKK / Pakke med 10
    Spare 20.56 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,15 tommer.
    Højde (metrisk) 4 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 11 mm
    Materiale Polyester med akryllim, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 4-trins Temp. Indikator Micro Strips 49 °C til 65 °C Område 2
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 7 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,43 tommer.
    Oversigt Thermax 4-trins Temp. Indikator Micro Strips 49 °C til 65 °C
    Maks. Temperatur (engelsk) 149 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 65 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 120 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 49 °C
    Temperaturområde (engelsk) 120 °F til 150 °F
    Temperaturområde (metrisk) 49 °C til 65 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling 49 °C, 54 °C, 60 °C, 65 °C
    Vise Vandret
    Bredde (metrisk) 4 mm