Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 niveauer mikroområde
Artikelnummer. 11750909
Temperaturområde (metrisk):
116 °C til 132 °C
160 °C til 177 °C
182 °C til 199 °C
204 °C til 224 °C
49 °C til 65 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11750909
Brand: Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG9C01P1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,15 tommer.
    Højde (metrisk) 4 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 11 mm
    Materiale Polyimid med modificeret akrylklæber, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 4-trins Temp. Indikator Micro Strips 204 °C til 224 °C Område 9
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 7 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,43 tommer.
    Oversigt Thermax 4-trins Temp. Indikator Micro Strips 204 °C til 224 °C
    Maks. Temperatur (engelsk) 435 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 224 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 399 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 204 °C
    Temperaturområde (engelsk) 400 °F til 435 °F
    Temperaturområde (metrisk) 204 °C til 224 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1% +1 °C
    Underafdeling 204 °C, 210 °C, 216 °C, 224 °C
    Vise Vandret
    Bredde (metrisk) 4 mm