Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 niveauer mikroområde
Temperaturområde (metrisk):
116 °C til 132 °C
160 °C til 177 °C
182 °C til 199 °C
204 °C til 224 °C
49 °C til 65 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer |
| Højde (engelsk) | 0,15 tommer. |
| Højde (metrisk) | 4 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 11 mm |
| Materiale | Polyester med akryllim, Akryl klæbemiddel |
| Måletid | 2 til 5 sekunder |
| Model- | Thermax 4-trins Temp. Indikator Micro Strips 116 °C til 132 °C Område 5 |
| Vis mere |