Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax 4 niveauområde E 127-143 °C/261-289 °F
Artikelnummer. 11770899
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
127 °C til 143 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11770899 127 °C til 143 °C Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11770899 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. M04STHERGED01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75 DKK
    52.81 DKK / Pakke med 10
    Spare 8.94 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,91 tommer.
    Højde (metrisk) 23 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 45 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 4-trins temperaturindikator 127 °C til 143 °C (261 °F til 289 F) °Område E
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 1,77 tommer.
    Oversigt Thermax 4-trins temperaturindikator 127 °C til 143 °C (261 F °til 289 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 289 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 143 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 261 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 127 °C
    Temperaturområde (engelsk) 261 °F til 289 °F
    Temperaturområde (metrisk) 127 °C til 143 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1,5 °C
    Underafdeling 127 °C, 132 °C, 138 °C, 143 °C (261 °F, 270 °F, 280 °F, 289 °F)
    Skala Dobbelt° C (° F)