Få mere at vide
Thermographic Measurements Thermax 10-niveaus temperaturindikatorstrimler 77 C °til 127 °C (171 F °til 261 °F)
Artikelnummer. 17158244
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
77 °C til 127 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17158244 77 °C til 127 °C
1 options
Artikelnummer. 17158244 Leverandør Thermographic Measurements Leverandørnr. M10STHERGBD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.80 DKK
    74.22 DKK / Pakke med 10
    Spare 12.58 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået.
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent rekord af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
Tekniske data
Certificeringer/compliance REACH-kompatibel, RoHS-kompatibel, ISO9001
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Måling af overfladetemperatur
Højde (engelsk) 2,01 tommer.
Højde (metrisk) 51 mm
Inkluderer Indikatorstrimmel
Længde (metrisk) 51 mm
Materiale Plast
Vægt (metrisk) 9 g
Bredde (engelsk) 4,09 tommer.
Produkttype Selvklæbende temperaturindikatorstrimmel
Længde (engelsk) 2,01 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 261 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 127 °C
Min. Temperatur (engelsk) 171 °F
Min. Temperatur (metrisk) 77 °C
Temperaturområde (engelsk) 171 °F til 261 °F
Temperaturområde (metrisk) 77 °C til 127 °C
Kalibreret Nej
Til brug med (udstyr) Overflader
Nøjagtighed ±1 °C mindre end 100 °C og± 1,5 °C over
Underafdeling 10 niveauer
Vise Vertikal
Bredde (metrisk) 104 mm
Skala Celcius og Farenheit