Få mere at vide
Thermographic Measurements Thermax 10-niveaus temperaturindikatorstrimler, 132 C °til 182 °C (270 F °til 360 °F)
Artikelnummer. 17729398
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
132 °C til 182 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17729398 132 °C til 182 °C
1 options
Artikelnummer. 17729398 Leverandør Thermographic Measurements Leverandørnr. M10STHERGCD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.60 DKK
    85.24 DKK / Pakke med 10
    Spare 14.36 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået.
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent rekord af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
Tekniske data
Certificeringer/compliance REACH-kompatibel, RoHS-kompatibel, ISO9001
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Måling af overfladetemperatur
Højde (engelsk) 2,01 tommer.
Højde (metrisk) 51 mm
Inkluderer Indikatorstrimmel
Længde (metrisk) 51 mm
Materiale Plast
Vægt (metrisk) 9 g
Bredde (engelsk) 4,09 tommer.
Produkttype Selvklæbende temperaturindikatorstrimmel
Længde (engelsk) 2,01 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 360 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 182 °C
Min. Temperatur (engelsk) 270 °F
Min. Temperatur (metrisk) 132 °C
Temperaturområde (engelsk) 270 °F til 360 °F
Temperaturområde (metrisk) 132 °C til 182 °C
Kalibreret Nej
Til brug med (udstyr) Overflader
Nøjagtighed ±1,5 °C mindre end 154 °C og± 4 °C ovenfor
Underafdeling 10 niveauer
Vise Vertikal
Bredde (metrisk) 104 mm
Skala Celcius og Farenheit