Få mere at vide
Thermographic Measurements Thermax 10 niveau temperaturindikator
Artikelnummer. 17816088
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
188 °C til 249 °C
40 °C til 71 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17816088 188 °C til 249 °C
17806088 40 °C til 71 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17816088 Leverandør Thermographic Measurements Leverandørnr. M10STHERGDD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.60 DKK
    85.24 DKK / Pakke med 10
    Spare 14.36 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Ti niveaus temperaturindikatorstrimler, der bruges til at kontrollere maksimal temperatur. Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO9001
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustri
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 51 mm
Fugtighedsområde 40 til 60 %
Længde (metrisk) 18 mm
Materiale Polyester film
Oversigt Thermax 10 Niveau Temperaturindikator Område D
Maks. Temperatur (engelsk) 480 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 249 °C
Min. Temperatur (engelsk) 36 °F
Min. Temperatur (metrisk) 2 °C
Temperaturområde (engelsk) 370 °F til 480 °F
Temperaturområde (metrisk) 188 °C til 249 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, Pumper, Bremsesystemer, Vandpumper, Luftfartsudstyr, Militært udstyr
Nøjagtighed ±1 %+1 °C
Underafdeling 188, 193, 199, 204, 210, 216, 224, 232, 241, 249 °C
Vise Visuel indikator
Bredde (metrisk) 18 mm
Skala °C og° F