Få mere at vide
Texwipe™ ThermaSeal™ 70 Viskere
Artikelnummer. 15752396 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
Artikelnummer. 15752396
Brand: Texwipe™ TX2074
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder kvalitet med overlegen sugeevne.
  • Hot-cut polyester viskere til universal rengøring i kritiske renrumsmiljøer
  • De tilbyder høj absorberingsevne, lave partikler og lave ioner
  • Produceret og pakket i en state-of-the-art ISO Klasse 4 renrumsmiljø
  • Har 7 termisk forseglede kanter til avanceret partikel- og fiberkontrol
  • Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 renrumsmiljø
  • 100% kontinuerlig filament, dobbeltstrikket polyesterstof
  • Opløsningsmiddelsikker Bag-Within-A-Bag™ renrumsemballage
  • Overlegen sugeevne, aftørringseffektivitet og slidstyrke
  • Designet til ISO Klasse 3-5 renrumsapplikationer
  • Ideel til aftørring af det indre af procesværktøjer og medicinsk udstyr
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm
Emballagemængde 600 klude/ pose (2 indvendige poser á 300 klude), 10 poser/ Cs.