Få mere at vide
Texwipe™ ThermaSeal™ 60 Viskere
Artikelnummer. 15742396 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Artikelnummer. 15742396
Brand: Texwipe™ TX2069B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
100 % gennemgående filament, dobbeltstrikket polyesterstof. Disse vinduesviskere er laserskåret (termisk forseglet) polyester, vasket i en ISO Klasse 4. Ideel til alle formål i kritiske renrum og højere miljøer.
  • Tilbyder god sugeevne, aftørringseffektivitet og slidstyrke, samtidig med at kemisk kompatibilitet med standard opløsningsmidler og alkoholer opretholdes
  • Aftørring og rengøring af overflader, udstyr og dele
  • Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler, rester og andre opløsninger inklusive desinfektionsmidler
  • Rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol (IPA), ethanol, acetone og affedtningsmidler
  • Foringsbakker til opbevaring, beskyttelse, tørring og opbevaring af dele, udstyr og enheder
  • Egnet til brug med temperaturer under 400 °F (205 °C)
Tekniske data
Materiale Polyester
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm
Emballagemængde 2 poser x 75 servietter, 10 poser/Cs.