Få mere at vide
Texwipe ThermaSeal™ 60 TX2064 renserumsviskere, ikke-sterile
Artikelnummer. 17280277 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 4 tommer.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17280277 4 x 4 tommer.
1 options
Artikelnummer. 17280277 Leverandør Texwipe Leverandørnr. TX2064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    683.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 461.73 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 12-10-2026
60 renrumsviskere er lavet af 100% polyester med en forseglet kant. Disse vinduesviskere er laserskåret (termisk forseglet) polyester, vasket i en ISO Klasse 4.
  • ThermaSeal™ 60 vinduesviskere tilbyder god sugeevne, aftørringseffektivitet og slidstyrke, samtidig med at de bevarer kemisk kompatibilitet med standard opløsningsmidler, opløsninger og alkoholer.
  • Konstrueret af 100% polyester, den ThermaSeal™ 60 er ideel til aftørring og rengøring af overflader, udstyr og dele.
  • Ydermere kan den også bruges til at påføre og fjerne smøremidler, klæbemidler, rester og andre løsninger, herunder desinfektionsmidler.
  • Materiale/struktur: 100% polyester med en forseglet kant.
  • Renrumsmiljø: ISO Klasse 3 - 7, Klasse 1 - 10.000, EU-klasse A-D
  • Advantages:
  • Ideel til spildkontrol, rengøring og påføring af opløsning.
  • Renrumsvask giver lave niveauer af ioner og NVR'er (ikke-flygtige rester) partikler.
  • Fremragende kemisk resistens for kompatibilitet med en række forskellige løsninger.
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker med forseglet kant
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm
Materiale Strik polyester
Dimensioner (L x B) 4 x 4 tommer.