Få mere at vide
Brady™ Termiske brøndpladeetiketter
Artikelnummer. p-192339
Mængde:
Hver (2500 etiketter/rulle)
Hver (3000 etiketter/rulle)
Højde (engelsk):
0,2 tommer
2 tommer
Højde (metrisk):
0,5 cm
50,8 mm
Materiale:
Nylon Klæde
Polyester
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11572945
Brand: Brady™ 062374
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termiske brøndpladeetiketter er ideelle til elektronisk printkort- og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og identifikation af solpaneler.
  • Printbare etiketter til termotransferprintere.
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret.
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale (B-499) har en permanent akrylklæber med en driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C) og anbefales til indendørs brug.
  • Blank hvid finish med permanent akryl (B-423) opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815 med driftstemperatur på -94 til 230° F (-70 til 110° C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance AGA, CSA, UL
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Vise Consignment
Slutte Glans
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktivsporing, Stregkodning, Komponent-ID, Udstyrs-ID, Generel ID, Typeskilte, Gennemgående hul-top, Brøndplade
Til brug med (udstyr) BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) 120 °C
Model- THT-142-423-2.5
nr. pr. pakke 2500 Label(s) / Roll
Mængde Hver (2500 etiketter/rulle)
Form Rektangel
Størrelse 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Størrelse (engelsk) Panel 0.2 in H x 2.5 in W
Størrelse (metrisk) panel 5.08 mm H x 63.50 mm W
Temperaturområde (engelsk) 248 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 7.62 mm
Dimensioner (LxB) 0,2 x 2,5 tommer.
Længde (engelsk) 0.2 in.
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 63.5 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 68.58 mm
Højde (engelsk) 0,2 tommer
Højde (metrisk) 0,5 cm
Alternativt varenummer THT-142-423-2.5