Få mere at vide
Brady™ Termiske brøndpladeetiketter
Beskrivelse
- Printbare etiketter til termiske transferprintere.
- RoHS i overensstemmelse med 2005/618/EF MCV-ændring af RoHS-direktiv 2002/95/EF; UL godkendte; CSA accepterede.
- Matt hvidt polyamidbelagt nylonstof (B-499) har et permanent akrylklæber med en servicetemperatur på -40 til 193° °F (-40 til 90° °C) og anbefales til indendørs brug.
- Blank hvid finish med permanent akryl (B-423) opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815 med driftstemperatur på -94 til 230 °F (-70 til 110 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AGA, CSA, UL |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Vise | Forsendelse |
| Slutte | Glans |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |