Description
- Printbare etiketter til termiske transferprintere.
- RoHS i overensstemmelse med 2005/618/EF MCV-ændring af RoHS-direktiv 2002/95/EF; UL godkendte; CSA accepterede.
- Matt hvidt polyamidbelagt nylonstof (B-499) har et permanent akrylklæber med en servicetemperatur på -40 til 193° °F (-40 til 90° °C) og anbefales til indendørs brug.
- Blank hvid finish med permanent akryl (B-423) opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815 med driftstemperatur på -94 til 230 °F (-70 til 110 °C)
Spécification
Spécification
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815), UL |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Vise | Forsendelse |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?