Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Ultra Aggressive Metalliserede Etiketter
Artikelnummer. 11599163
Skift visning
Højde (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
Lodret gentagelse (metrisk):
15,2 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
Bredde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Etiketter pr. række Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11599163 12,7 mm 1 15,2 mm 25,4 mm
11589163 12,7 mm 1 15,2 mm 50,8 mm
11579163 12,7 mm 2 15,2 mm 38,1 mm
11509163 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm
11519163 19,1 mm 2 22,2 mm 38,1 mm
11539163 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm
11549163 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm
11529163 31,8 mm 1 34,9 mm 69,9 mm
11559163 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11599163 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 020793
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højklæbende, matte printbare etiketter lavet af metalliseret polyester til termotransferprintere.
  • Printbare, ultra aggressive metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere
  • Materialet er UL- og CSA-godkendt med dets respektive farvebånd
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Gummi
Farve Grå
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Metalliseret polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™81, BradyPrinter i5100 og i7100, BradyPrinter PR Plus-serien, og IP™ Serieprinter, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-59-486-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Pack
Mængde 5000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0038 in
Tykkelse (metrisk) 0.135 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15,2 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) 0.5 in
Højde (metrisk) 12,7 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer THT-59-486-10