Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Ultra Aggressive Metalliseret Etikettape
Artikelnummer. 11569163 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Thermal Transfer Ultra Aggressive Metalliseret Etikettape; Farve: Grå; Længde (metrisk): 91,4 m; Etiketter pr. række: 1; Tykkelse (metrisk): 0,135 mm; Bredde (metrisk): 76,2 mm
Artikelnummer.
11569163 Thermal Transfer Ultra Aggressive Metalliseret Etikettape; Farve: Grå; Længde (metrisk): 91,4 m; Etiketter pr. række: 1; Tykkelse (metrisk): 0,135 mm; Bredde (metrisk): 76,2 mm
1 options
Artikelnummer. 11569163 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 020788
På lager
Højklæbende, matte printbare etiketter lavet af metalliseret polyester til termotransferprintere.
  • Printbare, ultra aggressive metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere
  • Materialet er UL- og CSA-godkendt med dets respektive farvebånd
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Gummi
Farve Grå
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Metalliseret polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-21-486
nr. pr. pakke 1 Label(s) / Roll
Mængde 1 bånd
Størrelse 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0038 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.135 mm
Dimensioner (L x B) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Længde (metrisk) 91.4 m
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 76.20 mm
Alternativt varenummer THT-21-486