Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsprinterbånd, 4400-serien
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
299 mx 83,06 mm (984 ft. x 3,27 in.)
299,9 mx 109,9 mm (984 ft. x 4,33 in.)
299,9 mx 59,9 mm (984 ft. x 2,36 in.)
299,9 mx 83 mm (984 ft. x 3,27 in.)
300 mx 5,99 cm (984 ft. x 2,36 in.)
300 mx 8,3 cm (984 ft. x 3,27 in.)
Beskrivelse
- Fiberbåndskerne med harpiksformulering
- Høj densitet, opløsningsmiddel, høj varme og ridsebestandig
- Til brug med termotransferprintere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Termisk overførselsprinterbånd, 4400-serien |
| Farve | Grøn |
| Til brug med (udstyr) | Brady Label Printers |
| Bredde (engelsk) | 2.5 in. |
| Længde (metrisk) | 300.00 m |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (metrisk) | 25,4 mm ID |
| Dimensioner (L x B) | 300 mx 5,99 cm (984 ft. x 2,36 in.) |
| Oversigt | Harpiksformulering |
| Format | Åben kerne bånd |
| Vis mere |