Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsprinteretiketter: Rektangulær
Artikelnummer. 17190151
Skift visning
Bredde (metrisk):
6,35 mm
9,525 mm
12,70 mm
19,05 mm
25,4 mm
25,40 mm
33,0 mm
44,45 mm
Størrelse (engelsk):
1 tomme Grundlæggende
3 tommer Grundlæggende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Højde (metrisk):
19,05 mm
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Størrelse (engelsk) unitSize Højde (metrisk)
17190151 25,4 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17110161 6,35 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17120161 12,70 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17100161 33,0 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17170161 19,05 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17140161 25,4 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17150151 9,525 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17140151 12,70 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17180151 19,05 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17130161 12,70 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17160161 44,45 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17150161 25,4 mm 3 tommer Grundlæggende - -
17180161 9,525 mm 1 tomme Grundlæggende Pakke med 2000 -
17110171 19,05 mm 1 tomme Grundlæggende - -
17120171 25,4 mm 1 tomme Grundlæggende - -
17140171 25,40 mm 1 tomme Grundlæggende - 19,05 mm
17130171 25,4 mm 1 tomme Grundlæggende - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 17190151 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 121004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rektangulære printbare etiketter til termotransferprintere.
Printerkompatibilitet
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Termiske overførselsprintere
Dette materiale er UL anerkendt med dets respektive bånd; bruge Brady Bånddel # R4902.
Ordreinfo
Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Format Die-cut
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
nr. pr. pakke 2000 Labels/Roll
Mængde 2000/Rulle
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 3 tommer Grundlæggende
Temperaturområde (engelsk) -112°F to +158°F
Temperaturområde (metrisk) -80°C to +70°C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 25.40 x 38.1 mm
Længde (engelsk) 1.5 in.
Længde (metrisk) 38.1 mm
Bredde (engelsk) 1.5 in.
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Højde (engelsk) 1 in.
Alternativt varenummer THT-235-7425-2