Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsprinteretiketter: Rektangulær
Bredde (metrisk):
6,35 mm
9,525 mm
12,70 mm
19,05 mm
25,4 mm
25,40 mm
33,0 mm
44,45 mm
Størrelse (engelsk):
1 tomme Grundlæggende
3 tommer Grundlæggende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Højde (metrisk):
19,05 mm
Description
Printerkompatibilitet
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Termiske overførselsprintere
Dette materiale er UL anerkendt med dets respektive bånd; bruge Brady Bånddel # R4902.
Order Info
Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Klæbende type | Permanent |
| Format | Die-cut |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Termisk overførselsprinteretiket |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling |
| Til brug med (udstyr) | BBP11, THT 25 mm Core Printers |
| Etiketter pr. række | 2 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -80°C |
| Show More |