Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsprinteretiketter: Rektangulær
Artikelnummer. 17140151
Bredde (metrisk):
6,35 mm
9,525 mm
12,70 mm
19,05 mm
25,4 mm
25,40 mm
33,0 mm
44,45 mm
Størrelse (engelsk):
1 tomme Grundlæggende
3 tommer Grundlæggende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Højde (metrisk):
19,05 mm
Artikelnummer. 17140151
Brand: Brady™ 120999
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rektangulære printbare etiketter til termotransferprintere.
Printerkompatibilitet
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Termiske overførselsprintere
Dette materiale er UL anerkendt med dets respektive bånd; bruge Brady Bånddel # R4902.
Ordreinfo
Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Format Die-cut
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
nr. pr. pakke 2000 Labels/Roll
Mængde 2000/Rulle
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 3 tommer Grundlæggende
Temperaturområde (engelsk) -112°F to +158°F
Temperaturområde (metrisk) -80°C to +70°C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 12.70 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 0.5 in.
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 12,70 mm
Bredde (engelsk) Tape 5.25 in.
Højde (engelsk) 0.5 in.