Beskrivelse
Printer-kompatibilitet
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Termiske overførselsprintere
Dette materiale er UL-anerkendt med dets respektive bånd; brug Brady bånddel # R4902.
Ordreinfo
Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Format | Stanset udstansning |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Termisk overførselsprinteretiket |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (applikation) | Mærkning af komponenter og udstyr, generel identifikation, laboratoriemærkning, temperaturindikerende mærkning |
| Til brug med (udstyr) | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere |
| Etiketter pr. række | 2 |
| Vis mere |