Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsprinteretiketter
Artikelnummer. 17190481 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Mængde:
10.000 etiketter/rulle
1500 etiketter/rulle
2500 etiketter/rulle
3000 etiketter/rulle
Til brug med (applikation):
Etiket 0,5 - 8,0 mL hætteglas/rørdiameter 11,18 mm
Etiket 0,5 - 8,0 mL hætteglas/rørdiameter 9,53 mm
Etiket 1,0 - 2,0 ml hætteglas/rør
Etiket 1,0 - 8,0 mL hætteglas/rør
Mærk 0,5 - 0,7 ml hætteglas/rør
Mærk 0,5 - 8,0 ml hætteglas/rør
Mærk 1,5 - 2,0 ml hætteglas/rør
Mærk 50,0 mL hætteglas/rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Mængde Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
17190481 9,53 mm 3000 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 2,0 ml hætteglas/rør -
17110481 9,53 mm 1500 etiketter/rulle Mærk 0,5 - 8,0 ml hætteglas/rør Pakke med 1500
17140481 9,53 mm 2500 etiketter/rulle Mærk 0,5 - 0,7 ml hætteglas/rør -
17150481 9,53 mm 3000 etiketter/rulle Mærk 0,5 - 0,7 ml hætteglas/rør -
17120481 12,70 mm 1500 etiketter/rulle Etiket 0,5 - 8,0 mL hætteglas/rørdiameter 9,53 mm -
17130481 12,70 mm 1500 etiketter/rulle Etiket 0,5 - 8,0 mL hætteglas/rørdiameter 11,18 mm Pakke med 1500
17100481 12,70 mm 2500 etiketter/rulle Mærk 1,5 - 2,0 ml hætteglas/rør -
17100491 12,70 mm 3000 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 2,0 ml hætteglas/rør -
17160481 12,70 mm 10.000 etiketter/rulle Mærk 1,5 - 2,0 ml hætteglas/rør -
17180471 15,24 mm 1500 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 8,0 mL hætteglas/rør -
17170471 15,24 mm 3000 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 8,0 mL hætteglas/rør -
17190471 25,40 mm 1500 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 8,0 mL hætteglas/rør -
17170481 25,40 mm 3000 etiketter/rulle Mærk 50,0 mL hætteglas/rør -
17180481 25,40 mm 3000 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 8,0 mL hætteglas/rør -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17190481 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 302994
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Polypropylen termotransferprinteretiketter
  • Laboratorieanvendelser:
    • Centrifuger
    • Eppendorf & PCR-rør
    • Koniske & store rør
    • Vials & Rør
  • Printerkompatibilitet:
    • BBP™11 Labelprinter
    • BBP™12 Labelprinter
    • Brady IP™ Serie-etiketprinter
    • BradyPrinter i5100 Industriel Labelprinter
    • BradyPrinter i7100 Industriel Labelprinter
    • THT 76 mm kerneprintere
Tekniske data
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Gennemskinnelig
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Polypropylen
Printbare sider Front
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Etiket 1,0 - 2,0 ml hætteglas/rør
Til brug med (udstyr) i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm kerneprintere, i7500
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-304-7600-3
nr. pr. pakke 3000 sæt / Rul
Mængde 3000 etiketter/rulle
Form Rektangel med cirkel
Størrelse 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.70 mm
Dimensioner (L x B) 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Længde (metrisk) 9,53 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,375 tommer
Højde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Vægt (metrisk) 300 g
Alternativt varenummer THT-304-7600-3