Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsprinteretiketter
Artikelnummer. 17140481
Skift visning
Længde (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Mængde:
10.000 etiketter/rulle
1500 etiketter/rulle
2500 etiketter/rulle
3000 etiketter/rulle
Til brug med (applikation):
Etiket 0,5 - 8,0 mL hætteglas/rørdiameter 11,18 mm
Etiket 0,5 - 8,0 mL hætteglas/rørdiameter 9,53 mm
Etiket 1,0 - 2,0 ml hætteglas/rør
Etiket 1,0 - 8,0 mL hætteglas/rør
Mærk 0,5 - 0,7 ml hætteglas/rør
Mærk 0,5 - 8,0 ml hætteglas/rør
Mærk 1,5 - 2,0 ml hætteglas/rør
Mærk 50,0 mL hætteglas/rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Mængde Til brug med (applikation) unitSize
17140481 9,53 mm 2500 etiketter/rulle Mærk 0,5 - 0,7 ml hætteglas/rør -
17110481 9,53 mm 1500 etiketter/rulle Mærk 0,5 - 8,0 ml hætteglas/rør Pakke med 1500
17150481 9,53 mm 3000 etiketter/rulle Mærk 0,5 - 0,7 ml hætteglas/rør -
17190481 9,53 mm 3000 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 2,0 ml hætteglas/rør -
17120481 12,70 mm 1500 etiketter/rulle Etiket 0,5 - 8,0 mL hætteglas/rørdiameter 9,53 mm -
17130481 12,70 mm 1500 etiketter/rulle Etiket 0,5 - 8,0 mL hætteglas/rørdiameter 11,18 mm Pakke med 1500
17100481 12,70 mm 2500 etiketter/rulle Mærk 1,5 - 2,0 ml hætteglas/rør -
17100491 12,70 mm 3000 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 2,0 ml hætteglas/rør -
17160481 12,70 mm 10.000 etiketter/rulle Mærk 1,5 - 2,0 ml hætteglas/rør -
17180471 15,24 mm 1500 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 8,0 mL hætteglas/rør -
17170471 15,24 mm 3000 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 8,0 mL hætteglas/rør -
17190471 25,40 mm 1500 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 8,0 mL hætteglas/rør -
17170481 25,40 mm 3000 etiketter/rulle Mærk 50,0 mL hætteglas/rør -
17180481 25,40 mm 3000 etiketter/rulle Etiket 1,0 - 8,0 mL hætteglas/rør -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17140481 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 302989
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen termotransferprinteretiketter
  • Laboratorieapplikationer:
    • Centrifuger
    • Eppendorf &PCR rør
    • Konisk& Store rør
    • Hætteglas& Rør
  • Printerkompatibilitet:
    • BBP ™11 Labelprinter
    • BBP ™12 etiketprinter
    • Brady IP™ Serielabelprinter
    • BradyPrinter i5100 industriel etiketprinter
    • BradyPrinter i7100 industriel etiketprinter
    • THT 76 mm kerneprintere
Tekniske data
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Gennemskinnelig
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Polypropylen
Printbare sider Front
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærk 0,5 - 0,7 ml hætteglas/rør
Til brug med (udstyr) BBP ™11, BBP ™12, BradyPrinter PR Plus-serien
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-301-7600-2.5SC
nr. pr. pakke 2500 Label(s) / Roll
Mængde 2500 etiketter/rulle
Form Rektangel
Størrelse 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.07 mm
Dimensioner (LxB) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Længde (metrisk) 9,53 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 0.375 in.
Højde (metrisk) 9.53 mm
Vægt (metrisk) 350 g
Alternativt varenummer THT-301-7600-2.5SC