Få mere at vide
Brady™ Termisk overførsel Udskrivbare vandindikatorer
Artikelnummer. 11509353
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 11509353
Brand: Brady™ 080910
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, vandindikerende polyester- og papirlaminatetiketter til termotransferprintere.
  • Til brug på steder, hvor der ønskes tydelige beviser for vandindtrængning for at kontrollere ugyldige garantikrav, fejlanalyse, designhjælp eller fejlfinding (service og reparation)
  • Materialet er designet til permanent at ændre farver (hvid til rød), når vandbaserede løsninger kommer i kontakt med kanten af etiketten
  • Tåler høje varme og fugtige miljøer uden falsk indikation
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyester med papirlaminat
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Sikkerhedsidentifikation, vandindikatormærkning
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP86
Vandret gentagelse (metrisk) 8.1 mm
Etiketter pr. række 7
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-70-350-20
nr. pr. pakke 20000 Label(s) / Roll
Mængde 20.000 etiketter
Form Firkant
Størrelse 6.35 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 194°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0102 in.
Tykkelse (metrisk) 0.259 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 8.9 mm
Dimensioner (LxB) 6.35 mm (W) x 6.35 mm (H)
Længde (engelsk) 0.25 in.
Bredde (engelsk) 0.25 in.
Bredde (metrisk) 6.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 6.35 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 6.4 mm
Højde (engelsk) 0.25 in.
Højde (metrisk) 6.4 mm
Højde (metrisk) printbart område 6.4 mm
Alternativt varenummer THT-70-350-20