Få mere at vide
Brady™ Termisk transfer printbare polypropylenetiketter
Dimensioner (LxB):
25.40 mm (W) x 10.00 mm (H)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Ideel til generel identifikation og laboratorieapplikationer
- Til glatte overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | UL og CSA godkendt |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polypropylen (B-425A) |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |