Få mere at vide
Brady™ Termisk transfer printbare etiketter, polyester
Artikelnummer. 11503784
Dimensioner (LxB):
38,10 mm (B) x 12,70 mm (H)
Artikelnummer. 11503784
Brand: Brady™ 030212
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Kompatibel med printere: BBP12; BBP11; BP1244; BP1344; BP2461; BP3481; BP6441; MVP200; MVP300; 300XPlusII; 360XPlusII; 600XPlusII; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; IP300; IP600; i7100; i5100
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt; CSA accepteret; AGA godkendt; Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Format IP™ Aktiveret
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Til brug med (applikation) Fryser, autoklave, varmtvandsbad (100 °C)
Til brug med (udstyr) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200 , Tagus T300, termotransferprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 41.91 mm
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-37-423-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10,000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 38.10 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (LxB) 38,10 mm (B) x 12,70 mm (H)
Bredde (engelsk) 1.5 in
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 38.10 mm
Højde (engelsk) 0.5 in
Højde (metrisk) 12.70 mm
Alternativt varenummer THT-37-423-10