Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, Paper
Artikelnummer. 31751192
Skift visning
Dimensioner (L x B):
101.60 x 101.60 mm
152.40 x 101.60 mm
203.20 x 101.60 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
31751192 101.60 x 101.60 mm
31751198 152.40 x 101.60 mm
31751194 203.20 x 101.60 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31751192 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 324911
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
White thermal transfer printable paper for low cost general labelling applications
  • Ideal label sizing for logistical applications.
Tekniske data
Klæbende type Permanent Acrylic
Belægning None
Farve White
Slutte Matte
Format Die-cut
Materiale Paper
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) Brady i6100
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 3000
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +122°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +50°C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (L x B) 101.60 x 101.60 mm
Længde (engelsk) 101.60 mm
Bredde (engelsk) 4 in.
Bredde (metrisk) 101.60 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 101.60 mm
Højde (engelsk) 4 in.
Højde (metrisk) 101.60 mm
Alternativt varenummer i61-THT-77-7610-1.5