Få mere at vide
Brady™ Termisk transfer printbare etiketter, B-435
Artikelnummer. 11563794
Skift visning
Størrelse (metrisk):
101,6 x 50,8 mm (B x H)
12,7 x 11,10 mm (B x H)
19,05 x 6,35 mm (B x H)
25,4 x 12,7 mm (B x H)
76,2 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 50,8 mm (B x H)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) unitSize
11563794 76,2 x 50,8 mm (B x H) -
11543794 12,7 x 11,10 mm (B x H) -
11523794 19,05 x 6,35 mm (B x H) -
11553794 76,2 x 25,4 mm (B x H) -
11533794 25,4 x 12,7 mm (B x H) -
11523814 101,6 x 50,8 mm (B x H) 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11563794 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 030231
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere. Brady™ Termiske overførselsetiketter, der kan udskrives, bruges til sporing af aktiver, klassificeringsplader, generel ID.
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt; CSA accepteret
Oversigt Anbefalet båndserie: R4900; R6000; 6200 kr
Klæbende type Akryl
Farve Sølv
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Metalliseret polyester (B-435)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Til brug med (applikation) Asset Tracking, Circuit Board Identification - Through Hole Top, General and Industrial Identification, Type Plates
Til brug med (udstyr) BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-19-435-1
nr. pr. pakke 1000 Label(s) / Roll
Mængde 1000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Størrelse (metrisk) 76,2 x 50,8 mm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 266°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0026 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.0673 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 53.98 mm
Dimensioner (L x B) 50.80 x 76.20 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 76.20 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 50.8 mm
Alternativt varenummer THT-19-435-1