Få mere at vide
Brady™ Udskrivbare termotransferetiketter, B-427
Artikelnummer. 12385043 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk):
12,7 x 36,5 mm (B x H)
19,05 x 23,7 mm (B x H)
19,05 x 44,45 mm (B x H)
20,3 x 36,5 mm (B x H)
20,32 x 36,5 mm (B x H)
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm (B x H)
25,4 x 57,15 mm (B x H)
25,4 x 95,25 mm (B x H)
38,1 x 19,05 mm (B x H)
48,26 x 80,95 mm (B x H)
50,8 x 9,53 mm (B x H)
55,88 x 12,7 mm (B x H)
57,15 x 50,08 mm (B x H)
63,5 x 57,15 mm (B x H)
Etiketter pr. række:
1
2
4
Mængde:
10.000/pakke
1000/pakke
1500/pakke
3000/pakke
3500/pakke
5000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) Etiketter pr. række Mængde Pakningsstørrelse
12385043 25,4 x 50,8 mm (B x H) 1 3000/pakke -
11849644 25,4 x 25,4 mm 2 5000/pakke 1 rulning
11552935 55,88 x 12,7 mm (B x H) 1 3000/pakke -
11502945 38,1 x 19,05 mm (B x H) 1 3000/pakke -
11593734 63,5 x 57,15 mm (B x H) 1 1000/pakke -
11503744 50,8 x 9,53 mm (B x H) 1 1000/pakke -
11533814 19,05 x 23,7 mm (B x H) 4 10.000/pakke -
11518274 12,7 x 36,5 mm (B x H) 1 5000/pakke -
11528274 19,05 x 44,45 mm (B x H) 1 3500/pakke -
11538274 20,3 x 36,5 mm (B x H) 1 3500/pakke -
11548274 25,4 x 57,15 mm (B x H) 1 3000/pakke -
11558274 25,4 x 95,25 mm (B x H) 1 3000/pakke -
11568274 48,26 x 80,95 mm (B x H) 1 1500/pakke -
11578274 57,15 x 50,08 mm (B x H) 1 1500/pakke -
11548204 19,05 x 44,45 mm (B x H) 4 10.000/pakke -
11558204 20,32 x 36,5 mm (B x H) 4 10.000/pakke -
11568204 25,4 x 57,15 mm (B x H) 2 3000/pakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 12385043 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062369
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Ideel til en række applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels er lavet af selvlaminerende vinyl
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Klæbende type Akryl
Farve Hvid, Gennemskinnelig
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Selvlaminerende vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Laboratorieidentifikation - flaske, rør og hætteglas; Laboratorieidentifikation - Eppendorf Rør; Laboratorieidentifikation - Petriskål
Til brug med (udstyr) BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-137-427-3-AW
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000/pakke
Form Rektangel
Størrelse 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Størrelse (metrisk) 25,4 x 50,8 mm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 50.80 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 50.8 mm
Alternativt varenummer THT-137-427-3-AW