Beskrivelse
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Akryl |
| Farve | Hvid, Gennemskinnelig |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Termisk overførselsprinteretiket |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |