Få mere at vide
Brady™ Udskrivbare termotransferetiketter, B-427
Artikelnummer. 11502945 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk):
12,7 x 36,5 mm (B x H)
19,05 x 23,7 mm (B x H)
19,05 x 44,45 mm (B x H)
20,3 x 36,5 mm (B x H)
20,32 x 36,5 mm (B x H)
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm (B x H)
25,4 x 57,15 mm (B x H)
25,4 x 95,25 mm (B x H)
38,1 x 19,05 mm (B x H)
48,26 x 80,95 mm (B x H)
50,8 x 9,53 mm (B x H)
55,88 x 12,7 mm (B x H)
57,15 x 50,08 mm (B x H)
63,5 x 57,15 mm (B x H)
Etiketter pr. række:
1
2
4
Mængde:
10.000/pakke
1000/pakke
1500/pakke
3000/pakke
3500/pakke
5000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) Etiketter pr. række Mængde Pakningsstørrelse
11502945 38,1 x 19,05 mm (B x H) 1 3000/pakke -
11849644 25,4 x 25,4 mm 2 5000/pakke 1 rulning
11552935 55,88 x 12,7 mm (B x H) 1 3000/pakke -
12385043 25,4 x 50,8 mm (B x H) 1 3000/pakke -
11593734 63,5 x 57,15 mm (B x H) 1 1000/pakke -
11503744 50,8 x 9,53 mm (B x H) 1 1000/pakke -
11533814 19,05 x 23,7 mm (B x H) 4 10.000/pakke -
11518274 12,7 x 36,5 mm (B x H) 1 5000/pakke -
11528274 19,05 x 44,45 mm (B x H) 1 3500/pakke -
11538274 20,3 x 36,5 mm (B x H) 1 3500/pakke -
11548274 25,4 x 57,15 mm (B x H) 1 3000/pakke -
11558274 25,4 x 95,25 mm (B x H) 1 3000/pakke -
11568274 48,26 x 80,95 mm (B x H) 1 1500/pakke -
11578274 57,15 x 50,08 mm (B x H) 1 1500/pakke -
11548204 19,05 x 44,45 mm (B x H) 4 10.000/pakke -
11558204 20,32 x 36,5 mm (B x H) 4 10.000/pakke -
11568204 25,4 x 57,15 mm (B x H) 2 3000/pakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11502945 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062367
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Ideel til en række applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels er lavet af selvlaminerende vinyl
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl
Farve Hvid, Gennemskinnelig
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Vinyl, Selvlaminerende
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Til brug med (applikation) Lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-135-427-3-AW
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000/pakke
Form Rektangel
Størrelse 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Størrelse (metrisk) 38,1 x 19,05 mm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 22.23 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 x 38.10 mm
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 38.10 mm
Højde (engelsk) 1,5 tommer
Højde (metrisk) 38.1 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer THT-135-427-3-AW