Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter, B-408
Artikelnummer. 11568424 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk):
101,6 x 165,1 mm (B x H)
101,6 x 50,8 mm (B x H)
152,4 x 101,6 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 127 mm (B x H)
76,2 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 50,8 mm (B x H)
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk)
11568424 76,2 x 25,4 mm (B x H)
11558424 50,8 x 25,4 mm (B x H)
11578424 76,2 x 50,8 mm (B x H)
11588424 76,2 x 127 mm (B x H)
11598424 152,4 x 101,6 mm (B x H)
11508434 101,6 x 50,8 mm (B x H)
11518434 101,6 x 165,1 mm (B x H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11568424 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 035656
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Til termotransferprintere. Brady™ Termiske overførselsprintbare etiketter er konstrueret af repositionerbart papir, der bruges til generel og industriel identifikation.
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Oversigt Anbefalet båndserie: R4300; R4500; R6106
Klæbende type Akryl, Aftagelig
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Papir (B-408)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Generel og industriel identifikation
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-18-408-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
Størrelse (metrisk) 76,2 x 25,4 mm (B x H)
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 x 76.20 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 76.20 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25.4 mm
Alternativt varenummer THT-18-408-3