Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter
Længde (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
25,40 mm
Farve:
Blå, Hvid
Grøn, Hvid
Gul, Hvid
Orange, Hvid
Pink (Pink), Hvid
Rød, Hvid
Mængde:
10.000 etiketter/rulle
2500 etiketter/rulle
3000 etiketter/rulle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Pakke med 3000
Beskrivelse
- Etiketten forbliver fastgjort og forbliver læselig, selv når den udsættes for kemikalier eller opbevares i flydende nitrogen
- Takket være tryk under overfladen vil etikettens farvekode ikke falme, udtvære eller udtvære og vil fortsætte med at tilbyde hurtig prøvegenkendelse længe efter, at den blev udskrevet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Gul, Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Front |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Vis mere |