Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Etiketter og etiketmaskiner
- Brugerdefinerede fortrykte etiketter
- Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter
Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter
Artikelnummer. 17190501
Skift visning
Længde (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
25,40 mm
Farve:
Blå, Hvid
Grøn, Hvid
Gul, Hvid
Orange, Hvid
Pink (Pink), Hvid
Rød, Hvid
Mængde:
10.000 etiketter/rulle
2500 etiketter/rulle
3000 etiketter/rulle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Pakke med 3000
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Farve | Mængde | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17190501 | 9,53 mm | Gul, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17100511 | 9,53 mm | Rød, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17110511 | 9,53 mm | Pink (Pink), Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17120511 | 9,53 mm | Orange, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17130511 | 9,53 mm | Grøn, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17140511 | 9,53 mm | Blå, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17130501 | 12,70 mm | Gul, Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17140501 | 12,70 mm | Rød, Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17150501 | 12,70 mm | Pink (Pink), Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17160501 | 12,70 mm | Orange, Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17170501 | 12,70 mm | Grøn, Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17180501 | 12,70 mm | Blå, Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17150511 | 12,70 mm | Gul, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17160511 | 12,70 mm | Rød, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17170511 | 12,70 mm | Pink (Pink), Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17180511 | 12,70 mm | Orange, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17190511 | 12,70 mm | Grøn, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17100521 | 12,70 mm | Blå, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17170491 | 12,70 mm | Gul, Hvid | 10.000 etiketter/rulle | - |
| 17180491 | 12,70 mm | Rød, Hvid | 10.000 etiketter/rulle | - |
| 17190491 | 12,70 mm | Pink (Pink), Hvid | 10.000 etiketter/rulle | Pakke med 10000 |
| 17100501 | 12,70 mm | Orange, Hvid | 10.000 etiketter/rulle | - |
| 17110501 | 12,70 mm | Grøn, Hvid | 10.000 etiketter/rulle | Pakke med 10000 |
| 17120501 | 12,70 mm | Blå, Hvid | 10.000 etiketter/rulle | - |
| 17110491 | 25,40 mm | Gul, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17120491 | 25,40 mm | Rød, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17130491 | 25,40 mm | Pink (Pink), Hvid | 3000 etiketter/rulle | Pakke med 3000 |
| 17140491 | 25,40 mm | Orange, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17150491 | 25,40 mm | Grøn, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17160491 | 25,40 mm | Blå, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17190501
Leverandør
Brady™
Leverandørnr.
306983
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Etiketten forbliver fastgjort og forbliver læselig, selv når den udsættes for kemikalier eller opbevares i flydende nitrogen
- Takket være tryk under overfladen vil etikettens farvekode ikke falme, udtvære eller udtvære og vil fortsætte med at tilbyde hurtig prøvegenkendelse længe efter, at den blev udskrevet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Gul, Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Front |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Koldtemperaturmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, laboratoriemærkning |
| Til brug med (udstyr) | BradyPrinter i5100, i7100 og PR Plus Series Labelprintere, IP™ Serieprinter, THT 76 mm kerneprintere |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -196 °C |
| Model- | THT-304-494-3-YL |
| nr. pr. pakke | 3000 Sets / Roll |
| Mængde | 3000 etiketter/rulle |
| Form | Rektangel med cirkel |
| Størrelse | 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia) |
| Temperaturområde (engelsk) | -320,8 °F til +158 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -196 °C til +70 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0.003 in. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.0762 mm |
| Lodret gentagelse (metrisk) | 12.70 mm |
| Dimensioner (LxB) | 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia) |
| Længde (engelsk) | 0,375 tommer |
| Længde (metrisk) | 9,53 mm |
| Bredde (engelsk) | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) | 25.40 mm |
| Bredde (engelsk) Udskrivbart område | 25.40 mm |
| Højde (engelsk) | 0.375 in. |
| Højde (metrisk) | 9.53 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,375 tommer |
| Diameter (metrisk) | 9.53 mm |
| Alternativt varenummer | THT-304-494-3-YL |
| Vis mere Vis mindre |