Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Etiketter og etiketmaskiner
- Brugerdefinerede fortrykte etiketter
- Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter
Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter
Artikelnummer. 17190491
Skift visning
Længde (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
25,40 mm
Farve:
Blå, Hvid
Grøn, Hvid
Gul, Hvid
Orange, Hvid
Pink (Pink), Hvid
Rød, Hvid
Mængde:
10.000 etiketter/rulle
2500 etiketter/rulle
3000 etiketter/rulle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Pakke med 3000
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Farve | Mængde | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17190491 | 12,70 mm | Pink (Pink), Hvid | 10.000 etiketter/rulle | Pakke med 10000 |
| 17190501 | 9,53 mm | Gul, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17100511 | 9,53 mm | Rød, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17110511 | 9,53 mm | Pink (Pink), Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17120511 | 9,53 mm | Orange, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17130511 | 9,53 mm | Grøn, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17140511 | 9,53 mm | Blå, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17130501 | 12,70 mm | Gul, Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17140501 | 12,70 mm | Rød, Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17150501 | 12,70 mm | Pink (Pink), Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17160501 | 12,70 mm | Orange, Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17170501 | 12,70 mm | Grøn, Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17180501 | 12,70 mm | Blå, Hvid | 2500 etiketter/rulle | - |
| 17150511 | 12,70 mm | Gul, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17160511 | 12,70 mm | Rød, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17170511 | 12,70 mm | Pink (Pink), Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17180511 | 12,70 mm | Orange, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17190511 | 12,70 mm | Grøn, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17100521 | 12,70 mm | Blå, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17170491 | 12,70 mm | Gul, Hvid | 10.000 etiketter/rulle | - |
| 17180491 | 12,70 mm | Rød, Hvid | 10.000 etiketter/rulle | - |
| 17100501 | 12,70 mm | Orange, Hvid | 10.000 etiketter/rulle | - |
| 17110501 | 12,70 mm | Grøn, Hvid | 10.000 etiketter/rulle | Pakke med 10000 |
| 17120501 | 12,70 mm | Blå, Hvid | 10.000 etiketter/rulle | - |
| 17110491 | 25,40 mm | Gul, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17120491 | 25,40 mm | Rød, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17130491 | 25,40 mm | Pink (Pink), Hvid | 3000 etiketter/rulle | Pakke med 3000 |
| 17140491 | 25,40 mm | Orange, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17150491 | 25,40 mm | Grøn, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17160491 | 25,40 mm | Blå, Hvid | 3000 etiketter/rulle | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17190491
Leverandør
Brady™
Leverandørnr.
306973
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Etiketten forbliver fastgjort og forbliver læselig, selv når den udsættes for kemikalier eller opbevares i flydende nitrogen
- Takket være tryk under overfladen vil etikettens farvekode ikke falme, udtvære eller udtvære og vil fortsætte med at tilbyde hurtig prøvegenkendelse længe efter, at den blev udskrevet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Pink (Pink), Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Front |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Koldtemperaturmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, laboratoriemærkning |
| Til brug med (udstyr) | BBP ™11 Labelprinter; BBP ™12 Labelprinter; Brady IP™ Serie Label Printer; BradyPrinter i5100 industriel etiketprinter; BradyPrinter i7100 industriel etiketprinter; THT 76 mm kerneprintere |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -196 °C |
| Model- | THT-310-494-10-PK |
| nr. pr. pakke | 10000 Label(s) / Pack |
| Mængde | 10.000 etiketter/rulle |
| Form | Rektangel |
| Størrelse | 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) |
| Temperaturområde (engelsk) | -320,8 °F til +158 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -196 °C til +70 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0.003 in. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.0762 mm |
| Lodret gentagelse (metrisk) | 15.24 mm |
| Dimensioner (LxB) | 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) |
| Længde (engelsk) | 0,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 12,70 mm |
| Bredde (engelsk) | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) | 25.40 mm |
| Bredde (engelsk) Udskrivbart område | 25.40 mm |
| Højde (engelsk) | 0.5 in. |
| Højde (metrisk) | 12.70 mm |
| Alternativt varenummer | THT-310-494-10-PK |
| Vis mere Vis mindre |