Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter
Artikelnummer. 11528694
Bredde (metrisk):
63 mm
83 mm
110 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
missing translation for 'unitSize'
1 rulning
Product Code. 11528694
missing translation for 'mfr': Brady™ 217523
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels består af farvet vinylfilm tilgængelig i forskellige bredder med en permanent akrylklæber.
  • Farvet, printbar vinylfilm til termotransferprintere
  • Permanent akrylklæber
  • Til generel og industriel identifikation
  • Kompatibel med Brady printer modeller BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
  • Leveres som 40m ruller i tre bredder
  • Driftstemperaturer -70 °C til 40 °C
Specifications
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Blå
Slutte Gloss
Format Continuous
Materiale Trykfølsom vinyl
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Barcode labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
nr. pr. pakke 1 Roll/Pack
Temperaturområde (engelsk) -94°F to +176°F
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +80°C
Tykkelse (engelsk) 0.0042 in.
Tykkelse (metrisk) 0.107 mm
Dimensioner (LxB) 40 m x 63 mm
Længde (engelsk) 131 ft.
Længde (metrisk) 40 m
Bredde (engelsk) 2.48 in.
Bredde (metrisk) 63 mm
Alternativt varenummer BPTC-63-439-BL